Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora de precisión, temperatura ambiente a 110 °C, aleación de aluminio
Forma: Rectángulo; tamaño: 6,3 x 4,7 pulg
Marca: Gestigkeit Harry™ PZ28-1SR
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Placa caliente | |
Rectángulo | |
Hasta 350 °C | |
Ambiente hasta 110 °C |
230 V | |
Aleación de aluminio | |
6,3 x 4,7 pulg |