Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10
Click to view available options
Densidad (métrico):
900 a 950 g/L
De 1000 a 1050 g/l
De 600 a 650 kg/m3
De 650 a 700 kg/m3
De 700 a 750 kg/m3
De 750 a 800 kg/m3
De 800 a 850 kg/m3
De 850 a 900 kg/m3
De 950 a 1000 kg/m3
Número ASTM:
300H
301H
302H
303H
304H
305H
306H
307H
308H
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
High-precision instruments for determination of fluid density in accordance with ASTM standards and available with a DAkkS/works calibration certificate.
- Meets the standards of ASTM E100-10 for density hydrometers
- Reference temperature: 15°C
- Scale division: 0.5kg/m3
- Error limit: ±0.5kg/m3
- Mercury Thermometer: -20 to +65°C in 1°C
- Total length: 380mm
- Single packed in transparent square plastic sleeve
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Hydrometer with Incorporated Thermometer |
| Número ASTM | 308H |
| Exactitud | ±0.5 kg/m3 |
| Incrementos | Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E100-10 |
| Longitud (métrico) | 380 mm |
| Incluye | Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve |
| Densidad (métrico) | De 1000 a 1050 g/l |
| Exactitud de temperatura | ±1° C |
| Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.