Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometers for Specific Gravity
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 0,590 a 0,660
De 1,200 a 1,420
De 1,400 a 1,620
De 1,600 a 1,670
De 1,660 a 1,730
Incrementos:
0,0005 sp.gr.
0,002 sp.gr.
Longitud (métrico):
300 mm
325 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
High-precision instruments for determination of fluid density available with a DAkkS or works calibration certificate.
- Reference temperature: 60/60°F
- Without thermometer – control thermometer sold separately
- Single packed in transparent square plastic sleeve
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hydrometer without Thermometer |
| Exactitud | ±0.0005 sp/gr |
| Incrementos | 0,0005 sp.gr. |
| Longitud (métrico) | 325 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Control thermometer |
| Incluye | Plastic sleeve |
| Material | Vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | Measuring specific gravity |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,600 a 1,670 |
| Temperature of Standardization | 60°F |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.