Learn More
Thermo Scientific™ Baños de agua con agitación Precision™
Disfrute de unos baños de agua con agitación compatibles con una amplia gama de aplicaciones críticas de ciencias de la vida y de aseguramiento y control de la calidad: desde el calentamiento de reactivos frágiles hasta el cultivo de tejidos y la secuenciación genética.
2562.75€ - 3748.65€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable 304 |
---|---|
Tipo de controlador | Digital |
Certificaciones/conformidad | UL, CE |
Intervalo de temperatura | Temperatura ambiente de +5 °C a 100 °C |
Pantalla | LCD monocromática |
Código de producto | Marca | Modelo | Descripción | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Descripción | Capacidad (métrico) | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15365867
|
Thermo Scientific™
TSSWB15 |
Precision SWB 15 | Baño de agua con agitación de 15 l | 15 l | Tensión global 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
2562.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15375867
|
Thermo Scientific™
TSSWB27 |
Precision SWB 27 | Baño de agua con agitación de 27 l | 27 l | Tensión global 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
3748.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15385867
|
Thermo Scientific™
TSSWB15S |
Precision SWB 15S | Baño de agua con agitación de poca profundidad de 15 l | 15 l | Tensión global 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
2582.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15395867
|
Thermo Scientific™
TSDUB15 |
Precision DUB 15 | Baño de agua con agitación Dubnoff de 15 l | 15 l | Tensión global 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
3507.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Los baños de agua con agitación Thermo Scientific™ Precision™ son compatibles con una amplia gama de aplicaciones críticas de ciencias de la vida y de aseguramiento y control de la calidad: desde el calentamiento de reactivos frágiles hasta el cultivo de tejidos y la secuenciación genética. Limpieza y mantenimiento sencillos con el nuevo interior sin bobina. El baño de agua con agitación de poca profundidad Precision tiene una bandeja extraíble que permite su uso con recipientes de muestras más pequeños. Los baños de agua con agitación Precision Dubnoff se han diseñado específicamente para aplicaciones que requieren que las muestras se incuben en un entorno controlado.
- Limpieza y mantenimiento sencillos con el diseño sin bobina
- Optimice la programación con temporizadores de encendido y apagado automático
- Ayudan a evitar el sobrecalentamiento del baño y los daños con protección en caso de nivel bajo de líquido
- Guarde fácilmente los parámetros más usados con cuatro preajustes de temperatura y de velocidad de agitación
- Ayude a proteger su trabajo con alarmas sonoras
- Funcionamiento y monitorización sencillos con pantalla gráfica basada en iconos
- Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller con la nueva tapa con bisagra
- Incluye un innovador motor del agitador
Especificaciones
Acero inoxidable 304 | |
UL, CE | |
LCD monocromática | |
4 | |
±0.05°C |
Digital | |
Temperatura ambiente de +5 °C a 100 °C | |
Acero laminado en frío con revestimiento de polvo de epoxi | |
±0,1 °C | |
Tensión global 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |