Learn More
Invitrogen™ Predictor™ hERG Fluorescence Polarization Assay Kit
Kit de ensayo de polarización de la fluorescencia Predictor™ hERG
Marca:  Invitrogen™ PV5365
Código de producto. 10532304
  • 1336.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit de ensayo de polarización de la fluorescencia Predictor™ hERG proporciona un conjunto de componentes validados para realizar estudios de unión bioquímica del canal hERG en ausencia de radioligandos. El ensayo se diseñó para identificar posibles bloqueadores del canal hERG mediante la producción de datos que se correlacionan con precisión con estudios de electrofisiología con pinzamiento zonal. El ensayo se basa en el principio de polarización de la fluorescencia, donde un marcador rojo fluorescente de desplazamiento se desplaza del canal hERG por compuestos que se unen al canal. El rendimiento del ensayo se validó con un panel de bloqueadores de canal hERG establecidos. Los resultados del ensayo Predictor™ demuestran una alta correlación con los obtenidos de las técnicas de pinzamiento zonal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Predictor™ hERG Fluorescence Polarization Assay Kit > 1 Kit