Learn More
Honeywell™ Respirador purificador de aire (APR) de media máscara Premier
El respirador purificador de aire (APR) de media máscara Premier cuenta con una pieza facial de silicona con bordes suaves y redondeados y una pieza nasal de bajo perfil para una baja resistencia respiratoria y compatibilidad con gafas. El filtro doble utiliza un sistema de ajuste por clic y el arnés de cuatro puntos con correa para el cuello ofrece una mayor comodidad.
Marca: Honeywell™ 1001575
Alertas:
Para su uso solo con cartuchos de la serie T certificados (normas: EN 141, EN 143). La concentración de oxígeno debe ser superior al 17 %.
Descripción
- Material (pieza facial): Silicona
- Filtro: Sistema de doble filtro con conexión Click-Fit
- Tipo de arnés: Cuatro puntos con correa para el cuello
- Norma/cumplimiento: EN 140
- Para su uso con (aplicación): Laboratorios, industria farmacéutica, industrias de petróleo y gas
Especificaciones
EN140 | |
Azul marino | |
No | |
Silicona | |
M | |
Laboratorios, industria farmacéutica, industrias de petróleo y gas | |
Cuatro puntos con correa para el cuello | |
1 unidad |
EN 140 | |
Perfil bajo | |
Filtro doble | |
Respirador purificador de aire (APR) de media máscara | |
Silicona | |
Filtros Honeywell™ Click-Fit | |
Sí |