Learn More
Fisherbrand™ Cajas de portaobjetos de 50 posiciones de ABS coloreado
Almacene y transporte 50 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 50 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas numeradas. También proporciona un almacenamiento seguro y sin polvo.
17.40€
Especificaciones
Capacidad para portaobjetos | 25 |
---|---|
El dispositivo tiene | 25 portaobjetos |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 141 x 88 x 35 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento o transporte de portaobjetos para microscopio de forma segura |
Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos de microscopio estándar de 25 x 75 mm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11354135
|
Fisherbrand™
HS15989E |
Blanco |
17.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La caja moldeada rígida sujeta de forma segura los portaobjetos en hendiduras ranuradas
- Caja de ABS duradera con forro de corcho
- Las ranuras y los revestimientos están numerados para su correspondencia con cada hoja de inventario de portaobjetos
- Caja de fácil apertura con cubierta abisagrada con un cierre de pulgar
- Las cajas apilables incluyen pies para una estabilidad máxima
Especificaciones
25 | |
141 x 88 x 35 mm | |
Portaobjetos de microscopio estándar de 25 x 75 mm | |
ABS | |
Sí | |
Corcho |
25 portaobjetos | |
Almacenamiento o transporte de portaobjetos para microscopio de forma segura | |
Hoja de inventario de portaobjetos | |
Rectangulares | |
No estéril |