Learn More
Fisherbrand™ Caja portaobjetos de microscopio Premium
Almacene y transporte 100 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 100 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas y numeradas. Proporciona almacenamiento sin polvo y seguro.
Marca: Fisherbrand™
9.55 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22680kg
Descripción
Almacene y transporte 100 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Las cajas de portaobjetos de ABS de 100 posiciones de colores Fisherbrand™ almacenan portaobjetos estándar para microscopio en hendiduras ranuradas numeradas. Proporciona almacenamiento sin polvo y seguro.
- Las cajas moldeadas rígidas sujetan de forma segura los portaobjetos de microscopio estándar en hendiduras ranuradas
- Caja de ABS duradera disponible con o sin revestimiento
- Las ranuras y los revestimientos están numerados para su correspondencia con cada hoja de inventario de portaobjetos
- Cuenta con una tapa con bisagras y un cierre chapado en níquel resistente al óxido
- Las cajas apilables incluyen pies para una estabilidad máxima
Especificaciones
Caja de almacenamiento de portaobjetos | |
Con bisagra y cierre | |
100 | |
208 x 175 x 34 mm | |
1,33 in | |
Hoja de inventario de portaobjetos | |
208 mm | |
Rectangulares | |
6,88 in | |
Corcho |
100 | |
Rojo | |
100 (portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm y 1 x 3 pulg.) | |
Portaobjetos estándar para microscopio de 25 × 75 mm o 25,4 × 76,2 mm (1 × 3 pulg.) | |
34 mm | |
8,18 in | |
ABS | |
Apilable | |
175 mm |