Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Extra Clean & Bead Beating
Kit de preparación de muestras de centrifugación rápida PrepSEQ™: limpieza extra y batido de gránulos
Marca: Applied Biosystems™ 4468304
369.14 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El kit de preparación de muestras de centrifugación rápida PrepSEQ™ - Limpieza extra y batido de gránulos, se ha desarrollado para los flujos de trabajo de detección con PCR en tiempo real de especies de Listeria monocytogenes y Listeria MicroSEQ™ aprobados por AFNOR. Un protocolo de centrifugación, transferencia y batido de gránulos descompone de forma eficaz la Listeria de una alícuota de 750 μl de muestras de alimentos enriquecidos más complicadas (p. ej., muestras que contienen mucha grasa o que son propensas a la inhibición de la PCR). Kit de preparación de muestras de centrifugación rápida PrepSEQ™: limpieza extra y batido de gránulos satisface las necesidades de los laboratorios de alimentos de menor capacidad de procesamiento.NOTA: Las muestras estándar que no contengan mucha grasa o que demuestren inhibición de PCR deben procesarse con el kit de preparación de muestras de centrifugación rápida PrepSEQ™ - Batido de gránulos.
Optimizado para la vigilancia medioambiental y seguridad alimentaria basadas en PCR
Para los laboratorios que participan en la vigilancia del medio ambiente y la inocuidad de los alimentos, los métodos basados en PCR se están convirtiendo rápidamente en el estándar para la detección de bacterias sensibles y precisas. Utilice este método de preparación de muestras para obtener una extracción rápida y rentable de ADN de alta calidad de los tipos de muestras más complejos.
Diseñado para laboratorios que preparan hasta 100 muestras al día
, Una preparación basada en columnas de centrifugación permite gestionar tamaños de lotes pequeños y, al mismo tiempo, solo se necesitan dispositivos de sobremesa sencillos para procesar, lo que limita el gasto de capital asociado a dispositivos de automatización de mayor rendimiento.
Elimina los inhibidores de PCR y produce ADN de alta calidad
El kit de preparación de muestras de centrifugación rápida PrepSEQ™ - Limpieza extra y batido de gránulos ofrece una forma sencilla y rentable de preparar el ADN de Listeria a partir de matrices de inicio más difíciles como queso, leche y carnes con alto contenido de grasa. Durante el proceso de extracción, el medio dentro de la columna de centrifugado elimina los inhibidores de PCR de la muestra, permitiendo que las bacterias pasen a través del tubo de recogida de muestras. El sedimento se resuspende y luego se transfiere (para evitar el arrastre, lo que inhibe la PCR) a un nuevo tubo que contiene gránulos de zirconio para la lisis mecánica.
Especificaciones
Almacenar el tampón de lisis en el refrigerador (2–8 °C).NO CONGELE ESTOS PRODUCTOS. | |
Kit de preparación de muestras de centrifugación rápida | |
100 preps | |
ADN bacteriano |
Protocolos automatizados, compatibles con alto rendimiento | |
PrepSEQ™ | |
Alimentos y bebidas | |
Alimentos y muestras medioambientales |
Título del producto
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Prep Kit - Extra Clean & Bead Beating > 100 preparaciones
Solo para análisis de muestras ambientales y de alimentos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido