Learn More
Conservante, para microscopía, inodoro, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical P/7300/PB08
Detalles adicionales : CAS : 107-21-1 Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10746491
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Conservante
500 mL
Frasco: Vidrio con revestimiento de plástico
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Preservative
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
SDS Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers