Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora de presión con controlador independiente, ambiente a 110 °C, aluminio
Forma: Rectángulo; tamaño: 6,3 x 4,7 pulg.
Marca: Gestigkeit Harry™ PZ28-1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para funcionamiento continuado
- El regulador digital controlado por microprocesador permite preajustar la temperatura de funcionamiento en estados de 0,1&grados;C hasta 99.0&grados;C y en etapas de 1,0¶ temperaturas superiores 100&grados;C
- El dispositivo de seguridad ajustable contra el sobrecalentamiento evita que la placa calefactora y la sustancia de temperaturas se caliente a temperaturas peligrosamente altas
- La cubierta de plexiglás extraíble evita cualquier ajuste no autorizado
- Control electrónico de salida que permite ajustar la salida de calor entre 10 y 100 %, evitando que la placa calefactora supere la temperatura preestablecida
- La temperatura se mide con un sensor de reacción rápida integrado (Pt 100)
- Equipado con un casquillo de salida de diodo de 3 polos para permitir el conexión de un termómetro de contacto o un interruptor de tiempo
- Calor uniforme que se puede obtener sobre toda la superficie de calentamiento
Especificaciones
Placa caliente | |
230 V | |
6,3 x 4,7 pulg | |
11.9 lb. | |
500 W | |
Protección contra sobrecalentamiento, cubierta de plexiglás, control de salida |
Rectángulo | |
Aluminio | |
Ambiente hasta 110 °C | |
5,4 kg | |
230 V/500 w |