Learn More
JULABO Sistemas de proceso PRESTO
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7227811
Click to view available options
Modelo:
A38
A41
A70
W41
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17714869
Marca: JULABO 9420381.N1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los sistemas PRESTO están diseñados para un control preciso de la temperatura, así como cambios rápidos de temperatura, lo que los hace ideales para recipientes de reactores, pruebas de tensión de materiales o simulaciones de temperatura.
  • Amplios intervalos de temperatura de trabajo sin cambiar líquidos
  • Interfaz Ethernet.
  • Ranura para tarjeta SD
  • El diseño de ritmo optimizado crea más espacio directamente al lado de las unidades
  • Conexiones para USB, Ethernet, RS232 y salida de alarma
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De -30 °C a +250 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,5 x 13 x 26,4 in
Modelo A38
Tipo Sistema de procesos