Learn More
JULABO™ Sistema de procesos/sistema de control de temperatura PRESTO™ W80
Fabricado para un control de temperatura muy preciso y cambios de temperatura rápidos. Permite una compensación extremadamente rápida de las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Los usuarios de laboratorio se benefician de caudales altos, presión constante y una acumulación controlada de la presión de la bomba.
Marca: JULABO™ 9421801
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión
- Calentamiento y enfriamiento rápidos
- Amplios intervalos de temperatura de trabajo sin cambiar líquidos
- Máximo rendimiento con tamaño reducido
- El diseño ahorra espacio y optimiza la utilización del espacio en el laboratorio
- Pantalla táctil TFT industrial en color de 14,5 cm (5,7 ”)
- USB (host y dispositivo)
- Puerto Ethernet
- Ranura para tarjeta SD
- RS232
- Modbus
- RS485 (accesorio)
- Profibus DP (accesorio)
- Entrada en espera
- Refrigerado por agua
- El control interno permanente y las bombas autolubricantes contribuyen a alargar la vida útil
Especificaciones
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 | |
250 °C | |
65 x 43 x 126cm | |
159 kg | |
Sistemas de control de temperatura | |
230 V |
RS232, tarjeta de memoria SD, USB, Ethernet, Modbus | |
De -80 °C a +250 °C | |
PRESTO™ W80 | |
Pantalla táctil TFT | |
Solución ideal para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión |
Título del producto
JULABO™ Sistema de procesos/sistema de control de temperatura PRESTO™ W80 > 2 etapa de refrigeración de agua; Intervalo: De -80 a 250 °C; capacidad de calentamiento: 1,8kW
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido