Learn More
Molecular Probes™ Reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™
Reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™
Marca: Molecular Probes™ A13261
206.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.05000kg
Descripción
Obtenga resultados de viabilidad celular de alta calidad y ahorre tiempo de forma instantánea con el reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™. PrestoBlue™ es una solución basada en resazurina lista para su uso que penetra en las células y funciona como un indicador de viabilidad celular mediante el uso del poder de reducción de las células vivas para medir cuantitativamente la proliferación de las células. Cuando el reactivo PrestoBlue™ se añade a las células, se modifica mediante la reducción del ambiente de la célula viable y se vuelve de color rojo con alta fluorescencia. Este cambio de color se puede detectar mediante mediciones de absorbancia o fluorescencia.El reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™ le permite:
Incubaciones de 10 minutos
El reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™ es el único reactivo de viabilidad de células vivas del mercado que proporciona unos datos sólidos en tan solo 10 minutos después de la adición del reactivo. El resto de reactivos de viabilidad celular basados en resazurina del mercado requieren una incubación de 1 a 4 horas con el reactivo antes de obtener los datos.
Resultados de alta calidad
En función del tipo de células y del tiempo de incubación, el reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™ puede detectar un mínimo de 12 células por pocillo en 1 placa de 384 pocillos. Tras 10 minutos de incubación, el reactivo PrestoBlue™ puede detectar de forma lineal un mínimo de 98 células⁄pocillo con un valor Z’ superior a 0,5.
Formato de ensayo homogéneo
El reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™ es un reactivo solo de adición. Sin los pasos de lisis celular o solubilización que requieren otros ensayos del mercado, el tiempo de manipulación se minimiza.
Ensayo de células vivas
El reactivo de viabilidad celular PrestoBlue™ no requiere lisis celular. Las células se pueden incubar durante un máximo de 24 horas en presencia del producto de viabilidad celular PrestoBlue™. Retire el reactivo de las células y sustitúyalo por un medio de crecimiento para una mayor proliferación.
Especificaciones
Bacterias, células eucariotas, células fúngicas | |
10 células por pocillo (placa de 384 pocillos) | |
Reactivo de viabilidad celular PrestoBlue | |
Ensayo de viabilidad | |
Reactivo | |
590-615 nm | |
Líquido | |
De 10 min a 2 h | |
25 mL | |
Compatible con alto rendimiento |
Azul | |
Almacenar a 4 °C y proteger de la luz. | |
Colorimétrico, fluorescencia | |
Lector de microplacas, Espectrofotómetro, Lector HTS | |
Resazurina | |
535-560 nm | |
Placa de 96 pocillos, cubetas, placa de 384 pocillos | |
PrestoBlue™ | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.