Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos y filtros de pretratamiento
Elija uno de estos filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema de purificación de agua de su punto de uso.
Marca: Thermo Scientific™ 06.5452
149.15 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.97200kg
Descripción
Utilice filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos de su sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™.
Utilice el pretratamiento cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema.Especificaciones
Cartucho de estabilización de dureza de 3 m (10 pies) (25,4 cm). Para uso con 09.4000 | |
Cartucho de estabilización | |
25,4 cm |
LabTower TII, Pacific RO, Pacific TII | |
10 ft |