Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos y filtros de pretratamiento
Elija uno de estos filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema de purificación de agua de su punto de uso.
Marca: Thermo Scientific™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Utilice filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos de su sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™.
Utilice el pretratamiento cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema.Especificaciones
Filtro de 5 µm con estabilizador de dureza | |
LabTower EDI, LabTower RO | |
Filtro con estabilizador |