Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos y filtros de pretratamiento
Elija uno de estos filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema de purificación de agua de su punto de uso.
Marca:  Thermo Scientific™ D63111
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15322178
  • 173.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos de su sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™.
Utilice el pretratamiento cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema.
Especificaciones
Especificaciones
Prefiltro de acetato de celulosa, 5 micras, sistemas de agua de ósmosis inversa RoPure
Sistemas de purificación de agua por ósmosis inversa RoPure
Acetato de celulosa