Learn More
Gibco™ Suplementos de mantenimiento de hepatocitos primarios
Código de producto. 10263580
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10263580 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 10263580
Marca: Gibco™ CM4000
Suplementos de mantenimiento de hepatocitos primarios
Paquete de suplementos para el mantenimiento de hepatocitos
Los paquetes de suplementos para el mantenimiento de hepatocitos le permiten complementar hasta 500 ml de medio E de William sin rojo de fenol (u otro medio basal adecuado) para incubar los hepatocitos en cultivos en suspensión o en placas.
Los paquetes de suplementos para el mantenimiento de hepatocitos contienen:
  • Dexametasona
  • Una solución de cóctel de penicilina-estreptomicina, ITS+ (insulina, transferrina, complejo de selenio, BSA y ácido linoleico), GlutaMAX™ y HEPES
    Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
    Enlaces relacionados:
    Más información acerca de nuestros reactivos para cultivo celular de hepatocitos.
    Más información acerca de nuestros hepatocitos crioconservados.
    Más información sobre nuestra línea completa de hepatocitos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento Almacene el cóctel B y la dexametasona en el refrigerador (2–8 °C) y protéjalo de la luz.
    Tipo de célula Células de hepatocitos
    Tipo de cultivo Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos
    Formulario Crioconservación
    Tipo de producto Suplemento de hepatocitos
    Con aditivos GlutaMAX, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
    Sin aditivos Sin rojo fenol
    Línea de productos Gibco
    Cantidad 1 Kit
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • Primary Hepatocyte Maintenance Supplements
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
    Indicaciones de peligro
    • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
    Consejos de prudencia
    • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
    • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
    • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contém: streptomycin sulphate