Learn More
Gibco™ Primary Mouse Cortical Neurons
Código de producto. p-7076163
Click to view available options
Cantidad:
1 x 106
4 x 106
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15343816
missing translation for 'mfr': Gibco™ A15585
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Neuronas corticales de ratón primarias
Gibco Primary Mouse Cortical Neurons are isolated and cryopreserved from the brain cortices of C57BL/6 embryonic day-17 mice. The cryopreserved cortical neurons offer convenience and flexibility compared to primary neuron isolation workflows, and the availability of large single lots provides greater consistency to cell-based assays. The Primary Mouse Cortical Neurons are ready-to-use and provide reliable quality. All product lots yield post-thaw viability in the range of 50-80%, have high neuronal purity, and are verified for functionality.
Las neuronas corticales de ratón primarias Gibco están aisladas y crioconservadas de embriones de ratones C57BL/6 de 17 días. Se trata de una alternativa a las neuronas frescas flexible, lista para usar y de calidad. Cada vial contiene 1 millones de células por ml. Estas neuronas producen consistentemente una viabilidad postdescongelación de entre el 50 y 80 %, tienen alta pureza neuronal y están validadas para su funcionamiento.
• Alta viabilidad: viabilidad posterior a la descongelación del 50 % o superior
• Pureza alta: superior al 98 % en el fenotipo neuronal
• Validado funcionalmente: probado para supervivencia a largo plazo, respuesta de neurotransmisor y transducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido.
Age Fetal
Tipo de célula Células neuronales
Culture Type Cultivo de células de mamífero
Formulario Crioconservado
Especie Ratón
Tissue Corteza
N.° de celdas 1 millón
Tipo de producto Neurona cortical de ratón
Cantidad 1 x 106
Notas La cepa del ratón es C57BL/6
Probado para Esterilidad, viabilidad, micoplasma
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt