Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons
Código de producto. p-7076164
Click to view available options
Cantidad:
1 x 106 células
4 x 106
Tamaño de la unidad:
1 ml
cada uno
Código de producto. 10296834
Marca: Gibco™ A1084001
Edge
Neuronas primarias de corteza de rata
Gibco Primary Rat Cortex Neurons (RCNs) are isolated and cryopreserved from day-18 Fischer 344 rat embryos. These cryopreserved RCNs offer a flexible, ready-to-use, and high-quality source of cells for neuronal experiments. They consistently yield post-thaw viability in the range of 50–80% and maintain high neuronal purity. Cryopreserved neurons are suitable for various applications requiring primary rat brain neurons, including patch-clamp electrophysiology, MEA, neurite outgrowth, synaptic protein expression, and neuron toxicity assays.
Las neuronas primarias de corteza de rata GIBCO™ se aíslan de embriones de rata de 18 días y se crioconservan en nitrógeno líquido. Cada vial contiene 1 x 10e6 células⁄ml de células viables (postdescongelación). Con las neuronas primarias crioconservadas de corteza de rata (E-18), Invitrogen ofrece a los investigadores de neurociencias una alternativa flexible, lista para usar y de calidad a las neuronas de aislamiento agudo. Además de ser cómodos, estos productos se desarrollan mediante una vigorosa investigación interna para ofrecer propiedades comparables, como la viabilidad y la función celular, con células de aislamiento agudo. También son células muy puras que contienen una cantidad mínima de astrocitos y otras células gliales, y tienen una variabilidad mínima entre lotes debido a la fabricación de un solo lote a gran escala. A diferencia de las otras neuronas primarias de rata disponibles comercialmente, que generalmente producen cerca del 30 % o menos viabilidad postdescongelación, las células de Invitrogen consistentemente dan una viabilidad postdescongelación de entre 50 y 80 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido.
Age Fetal
Tipo de célula Células neuronales
Culture Type Cultivo de células de mamífero
Formulario Crioconservado
Especie Rata
Tissue Corteza
Atributos del donor Normal
N.° de celdas 1 x 10^6
Tipo de producto Neurona de corteza de rata
Cantidad 1 x 106 células
Probado para Esterilidad, viabilidad, micoplasma