Learn More
Invitrogen™ PRIMER PAGE 200 NMOL
Custom Primer
Marca: Invitrogen™ 10916021
57.33 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
Use this tool to design a custom DNA oligonucleotide, with any of a variety of 3' and 5' modifications, at scales ranging from 25 nmole to 10μmole. Select desired purification method (normal or reversed-phase chromatography, HPLC, or PAGE).Especificaciones
Page Primer, 200 nmol | |
Page Primer | |
200 nmol | |
PAGE |