Learn More
Tuttnauer Printer for All Models (External)
External printer for all D line units.
Marca:  Tuttnauer P-PR0003
Código de producto. 17879538
  • 959.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • External thermal printer for cycle documentation.
  • During the cycle the printer records temperature, pressure, date, cycle status, end of cycle.
Especificaciones
Especificaciones
D Line Autoclaves
Printer
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Tuttnauer Printer for All Models (External) > External Printer; For use with: D Line Autoclaves