Learn More
Epredia™ Cinta de lámina caliente para impresora de casetes PrintMate™ AS
Maintain the Epredia™ PrintMate™ Cassette Printer with PrintMate™ Accessories.
Marca:  Epredia™ A79510013
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12628206
  • 300.00€ / paquete de 5
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Entre los accesorios se incluyen:
  • Sistema de recogida Bandejas de recogida (caja de 4 unidades)
  • Tolva
  • Cinta de lámina caliente, caja de 5 unidades (con un rollo de cinta se pueden imprimir aproximadamente 20 000 casetes)
Especificaciones
Especificaciones
Cinta de lámina caliente
Cinta de lámina caliente, paquete de 5 rollos, 5 tubos de cartón, un líder
Impresora de casetes PrintMate AS, Impresora de casetes Printmate
Certificados
Ver productos accesorios