Learn More
Epredia™ Cinta de lámina caliente para impresora de casetes PrintMate™ AS
Maintain the Epredia™ PrintMate™ Cassette Printer with PrintMate™ Accessories.
Marca:  Epredia™ B81300033
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12963815
  • 5925.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Entre los accesorios se incluyen:
  • Bandejas de recogida para el sistema de recogida (caja de 4)
  • Recipiente
  • Cinta de lámina caliente, caja de 5 unidades (con un rollo de cinta se pueden imprimir aproximadamente 20 000 cassettes)
  • Especificaciones
    Especificaciones
    personal
    PC todo en uno 38 cm (15 pulg.)
    Impresora de casetes PrintMate™ AS, Impresora de portaobjetos SlideMate™