Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia PrintMate™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Color:
Aguamarina
Amarillo
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lavanda
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Cantidad:
10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total
Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 750
Descripción
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, la gama de casetes PrintMate se ha optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para carga automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de poro | Poros cuadrados pequeños |
| Cierre incluido | Tapas separadas incluidas |
| Cantidad | 10 tubos de 75 casetes, 750 por caja en total |
| Tipo de tapón | Reversible |
| Compatible con PrintMate | Sí |
| Color | Gris |
| Tipo de producto | Casete para biopsia PrintMate para impresoras PrintMate |