Learn More
Epredia™ Casetes de inclusión PrintMate™
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
Marca: Epredia™ B851070WH
Descripción
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, los casetes de inclusión PrintMate se han optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para impresión automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo. Los casete de inclusión PrintMate también están disponibles sin tapas para ofrecer una opción de uso económico con tapas metálicas reutilizables.
Especificaciones
Orificios redondos | |
Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | |
Sí | |
Cassette de inclusión |
Tapas separadas incluidas | |
Reversible | |
Blanco |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.