Learn More
Epredia™ Casetes ranurados PrintMate™
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
Marca:  Epredia™ B851090PK
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16304006
  • 138.00€ / paquete de 1000
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, los casetes ranurados PrintMate se han optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para impresión automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
Ranuras
Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja.
Casete ranurado
Tapas separadas incluidas
Reversible
Rosa