Learn More
Epredia™ PrintMate™ Slotted Cassettes
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
Marca: Epredia™ B851090WH
Detalles adicionales : Peso : 4.53600kg
Descripción
Diseñados para ofrecer rendimiento y comodidad al usuario, los casetes ranurados PrintMate se han optimizado para un flujo de trabajo e impresión superiores con los sistemas de impresión PrintMate Classic y PrintMate AS. La cara de impresión uniforme y texturizada proporciona la superficie óptima para una impresión de alta calidad en todo momento. Para obtener información adicional, los lados derecho e izquierdo están texturizados para una escritura clara con bolígrafos adecuados. Los cierres de la tapa se han ajustado para facilitar su uso gracias a una baja fuerza de apertura y cierre, al tiempo que proporcionan la seguridad necesaria durante el procesamiento. Disponibles en tubos para impresión automática o sueltos para uso manual, así como en doce colores para una mejor identificación del flujo de trabajo.Especificaciones
Ranuras | |
Cuatro dispensadores de 250 casetes o 1000 por caja. | |
Sí | |
Casete ranurado |
Tapas separadas incluidas | |
Reversible | |
Blanco |