Learn More
Labnet™ Minicentrífuga Prism™
Una elección compacta y económica para centrífugas, que permite dotar a cada estación de trabajo con una centrífuga personal. Las minicentrífugas Labnet™ Prism™ son adecuadas para una amplia gama de separaciones de biología molecular y centrifugaciones rápidas.
Marca:  Labnet™ C1801-230V-EU
Código de producto. 12603106
  • 665.00€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Fiables y fáciles de utilizar
  • Extremadamente compacto con un tamaño excepcionalmente pequeño
  • Incluye 2 rotores intercambiables de liberación rápida que giran hasta 6000 rpm
  • El freno electrónico proporciona una desaceleración rápida
  • La tapa de apertura automática permite acceder fácilmente a las muestras
  • La unidad sin mantenimiento es notablemente silenciosa
  • Su diseño exclusivo permite un flujo de aire excelente para proteger las muestras sensibles a la temperatura
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de 8 x 1,5/2,0 ml y tiras de 4 x 0,2 ml
2.000 x g
4,4 x 5,2 x 5,2 pulg (11,2 x 13,2 x 13,2 cm)
6000 rpm
120/230 V/50/60 Hz
1,2 lb (0,55 kg)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labnet™ Minicentrífuga Prism™ > Capacidad métrica: 8 x 1,5/2,0 ml