Learn More
PRKG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 21646-1-AP-20UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16871255
  • 145.00€ / 20 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Phosphorylates PPP1R12A.
Especificaciones
Especificaciones
PRKG1
Polyclonal
Unconjugated
PRKG1
cGK 1, cGK1, CGKI, cGKI alpha, cGKI BETA, PGK, PKG, PRKG1, PRKG1B, PRKGR1A, PRKGR1B, Protein Kinase G1 alpha
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
19091, 54286, 5592
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation
0.51 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P0C605, Q13976
Prkg1
PRKG1 Fusion Protein Ag16333
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse