missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prnd Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Prnd |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16826295
|
Proteintech
51026-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16816295
|
Proteintech
51026-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene is found on chromosome 20, approximately 20 kbp downstream of the gene encoding cellular prion protein, to which it is biochemically and structurally similar. The protein encoded by this gene is a membrane glycosylphosphatidylinositol-anchored glycoprotein that is found predomitly in testis. Mutations in this gene may lead to neurological disorders.Especificaciones
Prnd | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q9QUG3, Q9UKY0 | |
23627, 26434 | |
Prnd Fusion Protein Ag0731 | |
Primary | |
-20°C | |
PRND |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AI450264, doppel, Dpl, prion protein dublet, Prnd, PrPLP | |
Prnd | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |