Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ - Kits de reactivos de prueba de látex de E. coli 0157 en azul
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Desarrollado para eliminar la posibilidad de reacciones cruzadas con E. hermanii y otras especies de Escherichia con sorbitol negativo
- Aglutinación de látex
- Resultados de la prueba en 2 minutos
- Complejidad de CLIA: Media-alta
- Sensibilidad del 100 %
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Clia Complexity | Media-alta |
| Analitos detectables | E. coli serogrupo O157 |
| Sensibilidad | 1 |
| Tipo | Kit de reactivos de prueba de látex de E. coli O157 en azul |
| Incluye | Reactivo de látex de E. coli O157 de 3,1 ml, reactivo de látex de control negativo de 1,5 ml, control positivo de 1,5 ml, 25 tarjetas de aglutinación, 75 varillas mezcladoras |
| Cantidad | 50 pruebas |
| Tiempo de prueba | 2 min |
Título del producto
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ - Kits de reactivos de prueba de látex de E. coli 0157 en azul >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido