Learn More
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Staining Kits
The Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Staining Kit includes Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain and PeppermintStick Phosphoprotein Molecular Weight Standards.
Marca:  Invitrogen™ MPP33301
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10184652
  • 289.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Staining Kit includes Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain and PeppermintStick Phosphoprotein Molecular Weight Standards. Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain is a fluorescent stain (excitation/emission maxima ∼555/580 nm) that can detect as little as 1–16 ng of phosphoprotein per band with a signal that is linear over three orders of magnitude. The PeppermintStick Phosphoprotein Molecular Weight Standards are a mixture of phosphorylated and nonphosphorylated proteins with molecular weights from 14,000 to 116,250 daltons that serve both as molecular weight markers and as positive and negative controls.
El kit de tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond incluye tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond y patrones de peso molecular de fosfoproteína PeppermintStick. La tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q Diamond es una tinción fluorescente (excitación emisión máxima ∼555/580 nm) que puede detectar tan poco como 1–16 ng de fosfoproteína por banda con una señal lineal de más de tres órdenes de magnitud. Los patrones de peso molecular de fosfoproteína PeppermintStick son una mezcla de proteínas fosforiladas y no fosforiladas con pesos moleculares de 14 000 a 116 250 daltons que sirven tanto como marcadores de peso molecular como controles positivos y negativos.
Las características incluyen:
Sensible: nivel de detección inferior a 1–16 ng de fosfoproteína por banda
Práctica: tinción selectiva de fosfoproteínas en geles de acrilamida, sin la necesidad de anticuerpos específicos de western blot o fosfoproteína y análisis de western blot
Controles integrados: el marcador de peso molecular permite la aproximación del tamaño de la proteína y sirve como control positivo y negativo con una mezcla única de proteínas fosforiladas y no fosforiladas
Señalización lineal: muestra una excelente linealidad sobre tres órdenes de magnitud, ideal para la cuantificación
Especificaciones
Especificaciones
• Tinción de gel de fosfoproteína de Pro-Q™ Diamond, 200 ml
• Patrón de peso molecular de fosfoproteína PeppermintStick™, 40 μl
Detección en gel
Pro-Q Diamond
PRO-Q™
Proteínas (fosfoproteínas)
Kit de tinción de gel de fosfoproteína Pro-Q™ Diamond, 200 ml
Fluorescencia
Kit de tinción para geles de fosfoproteínas
1 Kit