Learn More
Techsit™ Silla alta antielectrostática (ESD) para uso en salas blancas, con ruedas con freno
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Acabado:
Plástico
Vinilo ESD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Silla alta ergonómica tapizada con vinilo antiestático ESD, con aro reposapiés regulable
- Ruedas antiestáticas ESD con freno
- Vinilo negro antiestático ESD fácil de limpiar
- Permite ajustar la altura del asiento y del respaldo y la inclinación del respaldo.
- Diseño ergonómico y asiento y respaldo moldeados
- Garantía de 5 años que cubre el vinilo.
- 150 kg de peso máximo Apta para uso en sala blanca de categoría 5
- BS EN61340-5-1 Conductividad 104 - 106 Ω
- Dispositivo cerrado, armazón exterior
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Ajustable (altura) | Yes |
| Estilo de la parte posterior | Ergonomic |
| Acabado | Vinilo ESD |
| Para utilizar con (aplicación) | Cleanrooms, ESD Environments |
| Material del bastidor | Acero |
| Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
| Altura del asiento | 590 to 850 mm |
| Tapizado | ESD Vinyl |
| Garantía | 5 Year |
| Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.