Learn More
Cytiva Microcolumnas ProbeQuant™ G-50
Para la purificación rápida de ADN marcado (> 20 bases) a partir de nucleótidos marcados no incorporados en un volumen de 25 a 50 μl. Las microcolumnas Cytiva Life Sciences™ ProbeQuant™ G-50 utilizan la cromatografía de columnas de centrifugación.
Marca:  Cytiva 28-9034-08
223.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11500654
  • 267.00€ / paquete de 50
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Preempaquetado con Sephadex™ G-50 de grado de ADN y diseñado para usarse en una microcentrífuga
  • Necesita menos de cuatro minutos desde la aplicación de la muestra hasta la recogida de producto purificado
  • Una porción del ADN eluido se puede contar en un contador de centelleo y comparado con una muestra no purificada para dar una aproximación del porcentaje de incorporación
  • Probado en ensayos de nickasa, exonucleasa monocatenaria y bicatenaria y ARNasa
Información de órdenes
Convenientemente preempaquetado con Sephadex G-50 de grado de ADN y preequilibrado en agua destilada que contiene 0,15 % de biocida Kathon™ CG/ICP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Purificación rápida de ADN etiquetado (>20 bases) de nucleótidos etiquetados no incorporados en un volumen de 25 a 50 μl mediante cromatografía de columnas de centrifugación
Columna
50/Paq.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • ||Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3- one ¢ECno. 247-500-7! and2-methyl-2H-isothiaz