Learn More
Ebro Electronic™ Sondas para la serie de termómetros centrales TFX 410/420
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
120 mm
120 mm
190 mm
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, plástico, Plastic
Metal
Vidrio
Incluye:
Cable
Cable, certificado de calibración
Sin cable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Includes
Sonda de temperatura
Termómetro para diversas aplicaciones en alimentos, laboratorio, uso industrial. Todos los termómetros incluyen un certificado de calibración de fábrica.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 3 mm |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | For bakeries, butcheries and for the food industry as well for pharma laboratories |
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Tipo de inmersión | Total o parcial |
| Incluye | Sin cable |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 120 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más |