Learn More
Ebro Electronic™ Sondas para la serie de termómetros centrales TFX 410/420
Código de producto. 11773499
Click to view available options
Longitud de la sonda (métrico):
120 mm
120 mm
190 mm
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, plástico, Plastic
Metal
Vidrio
Incluye:
Cable
Cable, certificado de calibración
Sin cable
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11773499
Marca: Ebro Electronic™ 13414168
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetro preciso y muy robusto con una gran pantalla
Termómetro para diversas aplicaciones en alimentos, laboratorio, uso industrial. Todos los termómetros incluyen un certificado de calibración de fábrica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS Directive 2011/65/EU
Diámetro de la sonda (métrico) 3 mm
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Various different applications in food and pharma
Altura (métrico) 30 mm
Tipo de inmersión Total o parcial
Incluye Cable, certificado de calibración
Longitud (métrico) 250 mm
Longitud del cable (métrico) 1,5 m
Longitud de la sonda (métrico) 120 mm
Material Metal
Modelo TPX 400-150
Tipo de sonda penetración
Peso (métrico) 0.12 kg
Tipo de producto Sonda de penetración
Descripción With cable
Temperatura máxima 400 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +400 °C
Para utilizar con (equipo) TFX 410-1, TFX 420
Exactitud DIN IEC 584, clase 1
Anchura (métrico) 100 mm