Learn More
Contec™ Esporicida ProChlor™
Asegura que en la sala limpia no haya contaminación ni partículas.
Marca: Contec™ SBT102PC
207.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.00000kg
Descripción
Asegura que en la sala limpia no haya contaminación ni partículas
- Práctico desinfectante esporicida listo para usar
- La mezcla de ácido hipocloroso en agua purificada consigue una eliminación del 100% de las esporas en menos de un minuto
- Eficaz contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas
- Filtrado a 0,2 micras y envasado en un entorno de sala limpia, por lo que es ideal para su uso en salas limpias de ciencias de la vida
- Bajo nivel de residuos, ya que no contiene compuestos de amonio cuaternario ni tensioactivos
- De acción rápida, ahorra tiempo en la biodescontaminación y puede utilizarse para la desinfección por transferencia
- Envasado en doble bolsa en un envase de rasgado lineal para facilitar el traslado a un entorno de sala limpia
- No está clasificado como corrosivo y puede utilizarse con seguridad en todas las áreas de la sala limpia
- No se dispone de clasificación de peligro, por lo que solo se requiere EPI básico y no se requiere un procedimiento de eliminación especial
- El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío; el tamaño grande de las gotas reduce el riesgo de inhalación y proporciona una buena cobertura de la superficie
Aplicaciones:
- Diseñado para la desinfección de superficies duras en salas limpias y entornos controlados
- Se suministra en forma de aerosoles de gatillo para zonas pequeñas o en envases con tapa de 1 l y 5 l para cuando se necesitan volúmenes mayores
Especificaciones
Esporicida | |
Estéril | |
Not Autoclavable | |
Ácido hipocloroso estabilizado mezclado con agua purificada | |
Frasco de pulverización | |
Limited-use | |
No | |
Doble bolsa de polietileno | |
33,81 oz |
Liquid Spray | |
Incolora | |
Clear | |
2000 ppm de ácido hipocloroso | |
No la congele. Almacenar por debajo de 40 °C. | |
Filtered | |
Desinfectante de superficie dura listo para su uso | |
6/Paq. | |
1 L |