Learn More
Contec™ Esporicida ProChlor™
BIOPHARMA
Asegura que en la sala limpia no haya contaminación ni partículas.
Marca:  Contec™ SBC102PC
196.99 EUR hasta el 2025-02-13
Use el código promocional "24130" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15904332
  • 274.00€ / 6 botellas
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Asegura que en la sala limpia no haya contaminación ni partículas
  • Práctico desinfectante esporicida listo para usar
  • La mezcla de ácido hipocloroso en agua purificada consigue una eliminación del 100% de las esporas en menos de un minuto
  • Eficaz contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas
  • Filtrado a 0,2 micras y envasado en un entorno de sala limpia, por lo que es ideal para su uso en salas limpias de ciencias de la vida
  • Bajo nivel de residuos, ya que no contiene compuestos de amonio cuaternario ni tensioactivos
  • De acción rápida, ahorra tiempo en la biodescontaminación y puede utilizarse para la desinfección por transferencia
  • Envasado en doble bolsa en un envase de rasgado lineal para facilitar el traslado a un entorno de sala limpia
  • No está clasificado como corrosivo y puede utilizarse con seguridad en todas las áreas de la sala limpia
  • No se dispone de clasificación de peligro, por lo que solo se requiere EPI básico y no se requiere un procedimiento de eliminación especial
  • El mecanismo de pulverización se puede ajustar en chorro o rocío; el tamaño grande de las gotas reduce el riesgo de inhalación y proporciona una buena cobertura de la superficie
Aplicaciones:
  • Diseñado para la desinfección de superficies duras en salas limpias y entornos controlados
  • Se suministra en forma de aerosoles de gatillo para zonas pequeñas o en envases con tapa de 1 l y 5 l para cuando se necesitan volúmenes mayores
Especificaciones
Especificaciones
Desinfectante
3 to 6
Incolora
Salas limpias grados A y B
Fluid
Limited-use
No
1 L
Líquido
Estéril
Not Autoclavable
Clear
Frasco con tapón
Con filtro
6/Paq.