Learn More
Descrizione
Las cajas de plástico de policarbonato duradero son excelentes para el almacenamiento compacto de viales criogénicos de 1,2, 2,0 o 5,0 ml
Las cubiertas transparentes permiten ver el contenido sin abrir la tapa
- Las tapas transparentes se pueden marcar y disponen de una cuadrícula impresa para facilitar el inventario
- Se pueden utilizar en temperaturas que oscilan entre - 196°C y + 121°C
- Una esquina con guía posicionadora aliena la tapa con los números de identificación de la gradilla
- Útil como envios de viales
- El modelo F18849-0001 se puede utilizar con los sistemas de almacenamiento en torre criogénicas de la serie F18853 (se venden por separado) para ahorrar un valioso espacio en la mesa de trabajo
Specifica
Specifica
| Color | Blanco |
| Material | Policarbonato |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Para almacenamiento compacto de viales criogénicos de 1,2, 2 o 5mL |
| Admite | 81 (Viales criogénicos de 1,2, 2 y 5 mL) |
| Incluye | Tapa transparente |
| Temperatura máxima | 121°C |
| Temperatura mín. (métrico) | -196°C |
| Conjunto de tubos | 9 x 9 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?