Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ CO2 Incubator, 184 L, Polished Stainless Steel
Experience continuous protection against unwanted airborne contaminants, and an on-demand, high-temperature sterilization cycle that simplifies routine cleaning.
Marca: Thermo Scientific™ 371
Descripción
Experience complete contamination control and dependable long-term performance. Thermo Scientific™ Steri-Cycle CO2 Incubators offer precise direct-heat temperature control with choice of TC (thermal conductivity) or IR (infrared) sensor and convenient high-temperature decontamination cycle. Our reliable direct-heat Steri-Cycle CO2 incubator features a unique in-chamber HEPA air filtration system—which provides continuous protection against unwanted airborne contaminants—and an on-demand, high-temperature sterilization cycle that simplifies routine cleaning.
Rendimiento
- Duración de ciclo aproximada: 14 h
- Sistema de caudal de aire optimizado sin interferencia con muestras ni función de incubación.
- Opción de sistemas de filtración COV integrados para eliminar vapores orgánicos volátiles.
- Filtración de aire HEPA en cámara que elimina las partículas de forma constante para garantizar condiciones de calidad de clase 100.
- Ciclo de esterilización a 140 °C bajo demanda que elimina la contaminación de las superficies internas.
- Alarma sonora que se activa en caso de apertura de puerta delantera durante el ciclo, o bien cuando la temperatura alcanza los 60 °C o más.
- El sensor de CT es resistente al calor y puede permanecer en su sitio durante el ciclo.
- El filtro HEPA y el sensor de IR se desmontan sin dificultad.
- Código de acceso para evitar el inicio accidental del ciclo.
Control por microprocesador
- Centro de mensajes alfanuméricos que muestra con claridad los parámetros de temperatura, CO2 y HR (opcional).
- Alarmas sonoras/visuales con botón de silencio.
- Ajustes de temperatura, exceso de temperatura y CO2.
- Alarmas sonoras configurables (ON/OFF), código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, contactos de alarma a distancia, seguimiento de temperatura baja y de niveles de CO2 altos y bajos.
Estructura
- Interior de acero inoxidable pulido con esquinas redondeadas de limpieza sencilla
- Estantes y soportes de acero inoxidable, robustos y desmontables sin herramientas
- Filtros microbiológicos en tomas de entrada de gas y de muestras con acceso sencillo
- Junta de puerta interior desmontable con ajuste continuo para garantizar la estanqueidad
Información para pedidos:
Entre las opciones se incluyen: elección de sensores de CO2, puertas de apertura reversible, control de humedad relativa, interior de cobre antimicrobiano, conmutadores de depósito de gas automáticos, capacidad de registro de datos, kits de documentación para cualificación de instalación y funcionamiento (IQ/OQ)
Servicio Técnico
Cinco años de garantía en el sensor TC CO2
Especificaciones
6,5 pies cúb. | |
4-20mA opcional | |
184 l | |
Del 0 al 20 % | |
LED | |
Ninguno | |
Ambiente +5 °C a 50 °C | |
Bandeja de agua | |
63,5 x 66,8 x 100,3 cm | |
230 V, 50/60 Hz |
UL, cUL, CE | |
Una incubadora de 184 l | |
Acero inoxidable pulido | |
Sensor de TC | |
Acero inoxidable | |
< 90 % a 37 °C | |
Incubadoras de CO2 | |
50,8 x 54,1 x 68,1 cm | |
260 lb | |
230 V |