Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores apilables refrigerados MaxQ™ 6000, digital, 240 V
Ahorre espacio en el laboratorio con los agitadores apilables. Estos agitadores combinan agitación orbital con incubación de uso general para ofrecer mayor versatilidad.
Marca: Thermo Scientific™ SHKE6000-1CE
Descripción
Los agitadores Thermo Scientific MaxQ 6000 ofrecen almacenamiento de muestras y agitación orbital mediante intuitivos controles digitales de fácil uso.
Los agitadores incubadores y los agitadores refrigerados apilables Thermo Scientific MaxQ 6000 permiten ahorrar espacio apilando dos unidades en el suelo. Utilice el juego de adaptadores (disponible por separado) para superponer dos plataformas de 18 x 18 in. con el fin de duplicar la capacidad de agitación.
- Las unidades apilables admiten matraces de hasta 6 l
- Dos estantes de altura ajustable que ofrecen más capacidad de almacenaje
- Elija entre dos rangos de temperatura para toda una variedad de estudios de biología molecular, expresión de proteínas o purificación de plásmidos
- Disponible en modelos de incubador o refrigerados
- Supervise la temperatura y controle la temperatura de la cámara de manera precisa a través de un intervalo completo con una precisión de ±0,1 °C a 37 °C con el controlador de temperatura PID.
- La función de seguridad contra sobrecalentamiento con termostato independiente ofrece un sistema auxiliar que controla el calor en caso de que falle el controlador de temperatura principal.
- Motor CC sin escobillas de estado sólido, control de velocidad variable de 15 a 500 rpm
- Funcionamiento continuo o programado entre 0,1 y 999 horas, o entre 0,1 y 999 minutos
- Consulte la velocidad, la temperatura y el tiempo a la vez en tres pantallas LED individuales que ayudan a minimizar los errores a la hora de establecer las condiciones de funcionamiento.
- El tiempo mostrado hace un conteo ascendente durante el funcionamiento continuo y descendente durante operaciones temporizadas
- Las señales visuales/sonoras alertan al usuario de las desviaciones de temperatura; el calor se apaga si la temperatura se desvía ±1 °C del punto de ajuste
- Desconexión del agitador y señal de alarma sonora/visual cuando la velocidad de la unidad se desvía ±10 % del ajuste, lo que impide que se desplace
- Elimine los arranques y paradas repentinos con la función de arranque suave
- Posibilidad de utilizar un cuentarrevoluciones digital portátil para realizar la calibración de velocidad de usuario cuando resulte necesario y se puedan estandarizar los protocolos
- Cierre de seguridad que detiene el movimiento cuando se abre la puerta
- El movimiento de la plataforma se detiene cuando se detecta un exceso de vibración debido a una carga desequilibrada
- Mantenimiento de parámetros durante los cortes de electricidad y reinicio automático de la unidad cuando se restablece el servicio.
- La interfaz RS-232 permite monitorizar a distancia la velocidad, el tiempo y la temperatura
- La amplia ventana y la luz del interior permiten ver las muestras sin tener que abrir la puerta
- El usuario puede elegir puerta con bisagra a la derecha o a la izquierda para facilitar la colocación en el laboratorio
- La plataforma de 46 x 46 cm (18 × 18″) puede ser de doble nivel dentro de la cámara para doblar el capacidad de agitación
- Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión que admite una variedad de plataformas universales y específicas de 46 × 46 cm
- Estructura exterior duradera de acero laminado en frío y protegida con pintura en polvo
- Toma de electricidad dentro de la cámara que garantiza el funcionamiento seguro de los agitadores
Dimensiones totales
- Tamaño de plataforma: 45,7 × 45,7 cm
- Dimensiones generales long. × anch. × alt.: 33 × 27 × 40,5″ (83,9 × 69,6 × 102,9 cm)
Información para pedidos:
Para obtener un sistema completo, adquiera plataformas y pinzas (se venden por separado).
Incluye:
- Dos estantes perforados de acero inoxidable de altura ajustable.
Requiere:
- Plataforma universal (sin pinzas) o
- Plataforma específica (con pinzas preinstaladas)
Recomendada para:
- Suspensiones bacterianas.
- Hibridación.
- Estudios de solubilidad.
- Pruebas diagnósticas.
- Procedimientos de extracción
- Procedimientos de lavado
- Mezclas en general.
- Expresión de proteínas.
- Tinción y decoloración.
- Purificación de plásmidos.
Especificaciones
1,9 cm (0,75 in) | |
De 15 a 500 rpm ± 1 rpm | |
240 V | |
1100 W | |
Agitador | |
UL, cUL, CE | |
0,1 °C | |
Plataforma de acero inoxidable | |
102,9 cm | |
18 in | |
45,7 cm | |
69,9 cm | |
330 lb | |
Digital | |
MaxQ 6000 Agitador aplilable con incubación | |
Funcionamiento continuo o temporizado de 0,1 minutos a 999 horas |
15,9 kg | |
240 V, 50/60 Hz | |
Temperatura ambiente de más de 10 °C a 80 °C | |
4,5 A | |
35 lb | |
De 50° a 140 °F | |
50/60 Hz | |
40,5 in | |
33 in | |
83,8 cm | |
27,5 in | |
45,7 cm | |
150 kg | |
Agitador orbital de tamaño pequeño apilable con incubación | |
Sin escobillas CC |