Learn More
SI Analytics Estufa de secado KF
Estufa de secado resistente, fiable y lista para su uso, ideal para la determinación de agua según Karl Fischer.
Marca:  SI Analytics 285214721
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 10452101
  • 10510.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estufa de secado TO 52, tipo: TZ1052, temperatura máxima + 200 ° C, 230 ° C
  • Estufa de secado TZ 1052 para la determinación de agua de acuerdo con Karl-Fischer, 230 V
  • Utilizado o análisis de agua 
Especificaciones
Especificaciones
Estufa de secado KF
Accesorios para tituladores
230 V