Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras de CO2 con camisa de agua Forma™ serie II 3110
Controle de manera precisa el CO2 y la temperatura con los incubadoras de CO2 con camisa de agua Thermo Scientific™ Forma™ serie II 3110.
Marca: Thermo Scientific™ 3111
Descripción
Controle de manera precisa el CO2 y la temperatura con los incubadoras de CO2 con camisa de agua Thermo Scientific™ Forma™ serie II 3110, que combinan un control preciso con una selección de sensores de TC o IR. Incorpora unas características de recuperación de parámetros superiores con una innovadora tecnología de control de contaminación continuo.
Rendimiento
- El sistema de filtración de aire HEPA en cámara, validable, mantiene una calidad del aire de clase 100.
- Control con microprocesador Enviro-Scan™
- Ajustes de control y calibración: Temperatura, exceso de temperatura, CO2, O2
- Alarmas sonoras/visuales con silenciamiento de alarma
- Configuración de activación/desactivación de sonido, código de acceso, recordatorio de cambio de filtro HEPA, interfaz RS-485, selector automático de depósito, alarmas visuales/acústicas, visualización de temperatura/HR (seleccionable), visualización de CO2/O2 (seleccionable)
Estructura
- La construcción duradera de triple pared de la cámara asegura una uniformidad óptima de la temperatura.
- La puerta de vidrio interior calefactada de doble hoja exclusiva minimiza la condensación y permite una recuperación más rápida de la temperatura.
- Puerta exterior aislada con espuma sin CFC (reversible).
- Junta magnética de la puerta exterior
- Salida de accesorios
- Contactos de alarma (NA, NC, COM)
Información para pedidos:
Entre las opciones se incluye la elección de sensores de CO2, basculación de puertas reversible y toda una serie de posibilidades como control de oxígeno disponible, supervisión de humedad relativa, interiores en cobre antimicrobiano, registrador de datos y kits de documentación para cualificación de instalación y funcionamiento (IQ/OQ).
Compatible con:
- Bobina de enfriamiento de cámara (190645)
- Kits de interior de cobre (1900095, 190870, 190656)
- Bases rodantes y soportes (190648, 190647)
- Protecciones de gas integradas (190640)
- Salidas de datos instaladas de fábrica (190544, 190523, 190512, 190543)
- Filtros HEPA de recambio y kits de limpieza (760207, 190868, 1900067, 190869, 190651)
- Reguladores de gas de dos etapas (965010, 961027)
- Componentes internos de estufa microbiológica (190608, 190670, 19000056, 237020, 237016, 190884, 190879, 1900057, 190725)
Especificaciones
6,5 pies cúb. | |
4-20mA opcional | |
184 l | |
Del 0 al 20 % | |
LED | |
Ninguno | |
Ambiente +5 °C a 50 °C | |
Bandeja de agua | |
365 lb |
UL, cUL, CE | |
Una incubadora de 184 l | |
Acero inoxidable pulido | |
Sensor de TC | |
Acero inoxidable | |
< 90 % a 37 °C | |
Incubadoras de CO2 | |
50,8 x 54,1 x 68,1 cm | |
230 V, 50/60 Hz |