Learn More
Thermo Scientific™ Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S45
Perfectos para circulación interna o externa. Se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 200 °C, con un volumen máximo del baño de 41 litros.
Marca:  Thermo Scientific™ 1541451
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11620881
  • 4480.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Perfectos para circulación interna o externa. Los baños de acero inoxidable Thermo Scientific™ SAHARA S45 se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 200 °C, con un volumen máximo del baño de 41 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Diseño sólido y resistente a la corrosión para aplicaciones con temperaturas elevadas de hasta 300 °C.
Diseño respetuoso con el medio ambiente
  • Ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema.
  • Todas las unidades cumplen la normativa RoHS (sin plomo ni mercurio) y utilizan embalajes reciclados.
Funcionamiento seguro
  • Todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el uso sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía.
Fácil de utilizar
  • Todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales.
  • El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización
  • Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el uso.
  • Sin plomo ni mercurio
  • Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL.
  • El cumplimiento de las normas IQ/OQ es opcional.
Incluye:
cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)
Recomendada para:
  • Viscosímetros
  • Espectrofotómetros
  • Refractómetros
  • Metrología
Especificaciones
Especificaciones
SC150L
CE/ROHS/WEEE
17 L/min
62,8 x 38,1 x 55,6 cm
62,8 cm
38,1 cm
55,6 cm
20,3 kg
230 V
41 L
RS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica
Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C
24,7 in
15 in
21,9 in
44,7 lb.
230 V, 50 Hz
50 Hz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico