Learn More
Sartorius Sistema de purificación de agua ultrapura arium™ Pro VF
Prepare soluciones, medios y reactivos con confianza. El sistema de purificación de agua ultrapura Sartorius arium™ Pro VF es un sistema orientado a las aplicaciones y flexible para satisfacer las necesidades más exigentes.
Marca:  Sartorius H2OPRO-VF-T
6300.81 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 11745016
  • 9790.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La serie arium pro consta de sistemas flexibles con configuraciones de dispositivo que se pueden personalizar para aplicaciones específicas y ofrece una excelente relación entre coste y beneficio. Todos los sistemas cumplen y superan la normativa de calidad del agua de ASTM de tipo 1 y garantizan los mejores resultados reproducibles. Por hora, un arium pro puede producir hasta 120 l de agua ultrapura con una conductividad de 0.055 μs/cm (18,2 megaohmios/cm a 25 °C) y una gran calidad de manera uniforme. Cuando se utiliza un filtro final Sartopore° 2 150, el arium pro produce agua ultrapura casi libre de microorganismos.
  • Múltiples configuraciones basadas en las necesidades de aplicación
  • Modelo de sobremesa
  • Componentes y materiales de cartucho optimizados con tecnología de flujo ascendente y descendente
  • Lámpara de UV integrada opcional (185/254 nm) para la eliminación de bacterias y sustancias orgánicas; se controla mediante monitorización fiable del TOC
  • Pantalla con funciones activadas por pulsación y navegación de menús intuitiva
  • Visualización de datos y monitorización en tiempo real integradas: conductividad de suministro, consumo de agua total, regulador de presión
  • Acceso protegido con PIN a servicios o ajustes básicos
  • Cómoda ranura para tarjeta SD
  • El sistema se puede elegir según el trabajo diario
  • Garantiza una larga vida de servicio y una purificación de agua óptima
  • La fiable calidad del agua garantiza unos resultados reproducibles
  • Manejo sencillo; sin necesidad de manual de usuario
  • Control óptimo del flujo de agua constante y calidad de agua uniforme sin costes adicionales
  • Evita errores de operación del usuario
  • Permite el registro fiable de datos importantes
Especificaciones
Especificaciones
ASTM
< 1 UFC/1000 ml
< 0,001
18,2 Mohm/cm
Sistema de purificación de agua ultrapura arium Pro ASTM de tipo 1
De 35,6° a 86 °F
Estándar, de cultivo celular y cromatográficas
Pantalla montada en parte delantera superior, unidad dispensadora
< 1/ml
Adsorción por carbono activado esférico, desionización, filtración opcional estéril y de partículas finales
5°C a 45°C
2°C a 35°C
13,7 in
19,37 in
17,75 in
59,5 a 63,9 lb.
100/240 V/50/60 Hz
50/60 Hz
0,055
120
Tipo 1
< 2 de agua producida, < 50 de agua de suministro
< 0,024
2°C a 30°C
80 %
Sobremesa
De 4 a 10
< 0,004
De 35,6° a 95 °F
<1
35 cm
49,2 cm
45,1 cm
De 27 a 29 kg
100/240 V