Learn More
Labconco™ Cajas de guantes de atmósfera controlada Protector™
Las cajas de guantes proporcionan un entorno hermético para trabajar con materiales sensibles a la contaminación.
Marca: Labconco™ 5080131
Requires : Base de apoyo, bomba de vacío para evacuación, gas inerte para llenado.
Descripción
Características principales
- Superan las condiciones de contención de la atmósfera de clase 1 para la permeación del oxígeno <1,67 ppm/min según el método de prueba ISO 10648-2.
- Cuatro válvulas manuales con accesorios de compresión de 0,94 cm (0,37 pulg)—dos en la cámara principal y dos en la cámara de transferencia.
- Control automático de la presión de la cámara principal, los ciclos de evacuación y llenado de la cámara principal y los ciclos de evacuación y llenado de la cámara de transferencia.
- Regulación del vacío/presión entre -12,7 y 12,7 cm (-5 y 5 pulg) del manómetro de agua en la cámara principal y entre 0 y -74,9 cm (0 y -29,5 pulg) de mercurio en la cámara de transferencia.
- Alarma audible/visual mutable que suena cuando el nivel de presión/vacío está fuera de los límites establecidos.
- Pedal de tres posiciones (aumento de gas/llenado, apagado, evacuación/disminución de gas)
- Borboteador de descarga de presión de acero inoxidable de perfil bajo, instalado en fábrica y montado en la parte trasera a 15,24 cm (±6 pulg) del manómetro de agua.
- Dos accesorios de compresión de entrada y salida con diámetro exterior (D.E.) de 1,9 cm (0,75 pulg) montados en la parte trasera para realizar fácilmente las conexiones a un purificador de gas opcional o a un tren de secado accesorio.
- Prueba de fugas de fábrica—No se han detectado fugas superiores a 1 × 10-6ml/s.
Características adicionales
- Pantalla LCD de la cámara principal y la presión de la cámara de transferencia en pulgadas de agua, pulgadas de mercurio y mbar
- Ventana de observación de cristal de seguridad laminado de 0,96 cm (0,38 pulg) de grosor con área de visualización de 91 × 70 cm (An. x Al.)
- Par de guantes de neopreno de 0,038 cm (0,015 pulg) de grosor, 76,2 cm (30 pulg) de largo, tamaño 9 3/4
- Dos puertos de guantes con doble ranura de aluminio revestido de epoxi y con diámetro interior de 20,3 cm (8 pulg) con juntas de neopreno
- Interruptores para la luz y la toma eléctrica
- Dos luces fluorescentes de 25 W
- Paneles exteriores de acero de calibre 18 y 20, y con revestimiento de epoxi en polvo seco.
Características del modelo revestido de acero inoxidable
- Revestimiento de acero inoxidable tipo 304 con puertas de cámara de transferencia interior y exterior de acero inoxidable tipo 304; panel frontal de acero inoxidable tipo 304
- Rendimiento probado para mantener niveles de oxígeno de tan solo 0,2 ppm y bajos niveles de humedad de 1 ppm.
- Permeación de oxígeno <0,16 ppm/min según ISO 10648-2
- Revestimiento de fibra de vidrio moldeado de una pieza con puertas de la cámara de transferencia interior y exterior de acrílico transparente.
- Rendimiento probado para mantener niveles de oxígeno de tan solo 0,4 ppm y bajos niveles de humedad de 2 ppm.
- Permeación de oxígeno <0,3 ppm/min según ISO 10648-2
Certifications
Listado ETL, conformidad UL 61010-1 y CAN/CSA C22.2 n.º 1010.1 (modelos norteamericanos); marca CE (modelos internacionales)
Servicio Técnico
Garantía de un año para piezas y mano de obra.
Especificaciones
Caja de guantes | |
Acero inoxidable | |
UL, ETL, CAN/CSA | |
87,4 cm | |
Materiales sensibles a la atmósfera controlada | |
45,7 in | |
Enchufe del Reino Unido | |
208/230 V | |
650 lb | |
63,5 in | |
161,3 cm |
2 x 25 W fluorescente | |
10 A | |
34,4 in | |
LCD | |
Purificador de gas de regeneración AtmosPure™ | |
116,1 cm | |
2 | |
1 año | |
295 kg | |
35 in | |
88,9 cm |