Learn More
Memmert™ Estufa universal UN con convección natural y con TwinDISPLAY
Ideal para secado, calentamiento, regulación de temperatura, envejecimiento, secado al horno, ensayo y endurecimiento de precisión en el ámbito de la investigación, la ciencia, la industria y la garantía de calidad.
Marca:  Memmert™ UN450plus
Detalles adicionales : Peso : 170.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12627007
  • 5525.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Preciso, fácil de usar, de alta calidad: estas tres palabras describen la estufa Universal UNplus de Memmert.
  • Tamaños de modelo: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Intervalo de ajuste de temperaturas: hasta +300 °C
  • Velocidad del ventilador definida y controlada por programa
  • Sistema de calefacción integral: distribución de temperatura absolutamente uniforme y precisa
  • El aire fresco precalentado evita las fluctuaciones de temperatura
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición.
  • Parámetros ajustables: la temperatura (Celsius o Fahrenheit), la velocidad del ventilador, la posición de la válvula de aire, el tiempo de programa, las zonas horarias, el horario de verano/invierno
  • Protección contra exceso de temperatura
La obra maestra tecnológicamente perfeccionada hecha de acero inoxidable de alta calidad, higiénica y fácil de limpiar no deja nada que desear en términos de tecnología de ventilación y control.
Especificaciones
Especificaciones
cUL, DVE, EAC, GS, CE
TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
449 l
Horno de calentamiento
Control de la temperatura en la ciencia, la investigación y pruebas de materiales en la industria
Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
30 kg
8
Control de temperatura, sistema de autodiagnóstico
Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
600 x 1040 x 720 mm
784 mm
1040 mm
720 mm
600 mm
161 kg
400 V
50 Hz
Acero inoxidable (304/1,4301)
Circulación de aire natural
De 20 °C a 300 °C
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Software del PC AtmoCONTROL
Acero inoxidable
UN450PLUS
Cable de alimentación con enchufe (tipo alemán)
Acero inoxidable
Hasta 99,9 °C: 0,1/desde 100 °C: 0,5
3 años
1224 x 1247 x 784 mm
1224 mm
1247 mm
784 mm
185 kg
400 V, 50/60 Hz
5800 W
Certificados
Ver productos accesorios