Learn More
ATAGO™ Refractómetro de sobremesa digital automático: RX-5000i
Este refractómetro de alta precisión es ahora aún más elegante, inteligente y funcional
Marca:  ATAGO™ 3276
Detalles adicionales : Peso : 15.00000kg
Código de producto. 12681575
  • 11100.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Software para FDA 21 CFR Apartado 11
Descripción
Descripción
  • Con una intuitiva tecnología de pantalla táctil, la nueva serie RX-i hace que la navegación y la selección sean muy fáciles
  • El RX-5000i mide con el mismo nivel de precisión que el RX-5000α ± 0,03 % Brix y ± 0,00004 nD
  • La serie RX-i incluye funciones nuevas, como unidad flash USB y función de autodiagnóstico
  • Software para FDA 21 CFR Apartado 11
  • Consumo de energía: 90VA
  • Dimensiones: 37 x 26 x 14cm
  • Peso: 6,6 kg (solo unidad principal)
  • MODO-1: Muestra el valor de medición una vez que la muestra alcanza la temperatura objetivo
  • MODE-2: Mide el índice de refracción y la temperatura a intervalos fijos y muestra el valor de medición estimado a la temperatura objetivo
  • MODE-3: El módulo térmico se puede apagar; sin control de temperatura, el valor de medición se muestra cuatro segundos después de pulsar la tecla START
  • MODO-S: Muestra el valor de medición una vez que se alcanza un determinado nivel de estabilidad de la muestra
  • Terminales de salida: Impresora (para impresoras digitales ATAGO) y ordenador (USB)
Intervalo de medición
  • Índice de refracción (nD): Desde 1,32422 hasta 1,58000
  • Brix: De 0 a 100 % (5 a 75 °C ATC)
Indicación mínima
  • Índice de refracción (nD): 0,00001
  • Brix: 0,01%
  • Temperatura: 0,01 °C
Precisión de medición/repetibilidad
  • Índice de refracción (nD): más o menos 0,00004 *± 0,00002
  • Brix: ± 0,03 % *± 0,01 % [*1]
máx.
  • Rango de control de temperatura: De 5,00 a 75,00 °C
  • Temperatura ambiente: No inferior a 10 °C por debajo de la temperatura ambiente y no más de 55 °C por encima de ella
Servicio Técnico
Garantía limitada de dos años contra defectos del fabricante a partir de la fecha de compra original. El periodo puede ampliarse a tres años si el producto está registrado en ATAGO.
Especificaciones
Especificaciones
De 0,00 a 100,00 Brix
± 0,03 % Brix y ±0,00004 nD
6,6 kg
De 5,00 °C a 75,00 °C
Desde 1,32422 hasta 1,58000
Pantalla táctil
37 × 26 × 14 cm
90 VA