Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidores de conductividad/pH SevenExcellence™ S470
Pantalla táctil intuitiva y mediciones de alto rendimiento en combinación con un completo paquete de seguridad para obtener resultados seguros y una sólida conformidad. Los medidores de conductividad/pH Mettler Toledo SevenExcellence S470 se pueden usar en aplicaciones complejas y cumplen los requisitos de normativas más estrictos.
Marca: METTLER TOLEDO™ 30046254
Descripción
- Medidor de pH, conductividad, resistividad, Redox/ORP e ISFET que se puede ampliar con módulos de medición adicionales para medir el oxígeno disuelto, ISE y BOD
- Cree fácilmente atajos de medición y calibración
- Pantalla táctil en color de 7 pulgadas con navegación intuitiva por menús
- Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
- Exporte los datos a una impresora, archivo Excel o sistema LIMS
- Automatización disponible para mediciones y limpieza en aplicaciones de alto rendimiento
- Administre los permisos de usuario y el acceso para garantizar la integridad de los datos
- Compatible con el software LabX para una gestión avanzada de datos y cumplimiento normativo 21CFR apartado 11
- Paquete de calificación completo opcional disponible que incluye IQ/OQ/PQ
Especificaciones
RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA | |
± 0,1mV | |
13 predefinidos y 20 estándar definidos por el usuario | |
Máx. de cinco puntos, grupo de ocho tampones predefinidos y 20 definidos por el usuario | |
TFT | |
-2000 - 2000mV | |
de 0,01 a 100 megaohmios/cm | |
De 0,001 mg/l a 1000 g/l | |
0,001/0,01/0,1 | |
Medidor de pH/conductividad S470, electrodo de pH InLab Pure Pro-ISM, electrodo de conductividad InLab 741-ISM (cable de 1,2 m), soporte para electrodos, 2 sobres de tampón cada uno para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, clave de activación de pH EasyDirect, certificado de prueba, guía de medición de pH, guía de medición de conductividad/DO, Multipin-BNC/RCA, cable de electrodo de 1,2 m | |
De 0 a 999 999 mg/l | |
0,1/1 mV | |
Desde 0,001 hasta 1 | |
± 0,1 °C |
±0,5% | |
± 0,002 | |
Máx. de cinco puntos, grupo de ocho tampones predefinidos y 20 definidos por el usuario | |
20.000 | |
De 0,001 μS/cm a 2000 mS/cm | |
De - 2 a 20 | |
De 0 a 80 ppt | |
Desde 0,001 hasta 1 | |
De -30 °C a +130 °C | |
Kit S470 - Compatible con USP/EP | |
De 0,001 μS/cm a 200 mS/cm | |
Desde 0,001 hasta 1 | |
Desde 0,001 hasta 1 | |
0,1 °C |